Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Magnetrührstäbchen mit Mittelring
Artikelnummer. 10018131 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
75 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10018131
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Fisherbrand™ Rührstäbe aus PTFE mit Mittelring sind ideal für Behälter mit unebenen oder ungewöhnlichen Bodenoberflächen und -formen.
Ermöglicht eine stabile Rührleistung.FisherbrandTM PTFE-Rührstäbe mit Drehring sind ideal für Behälter mit unebenen oder ungewöhnlichen Bodenoberflächen und -formen.
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Die flache Oberfläche liefert eine größere Mischwirkung
  • Autoklavierbar
Specifikationer
Autoklavierbar Ja
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V; zylindrisch mit Mittelring
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße / Heizrührer
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Länge (metrisch) 60 mm
Form Zylindrisch, Mittelring
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.