Learn More
Cowie Technology™ Pinzetten aus PTFE mit quadratischer Spitze
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
150 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | Quadratisch |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Material | PTFE |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Produkttyp | PTFE-Pinzette |
| Ausführung | Glatt |
| Höhe (metrisch) Körper | 8 mm |
| Dicke | 8 mm |
| Breite (metrisch) Körper | 20 mm |
| Breite (metrisch) Spitze | 10 mm |
| Mehr anzeigen |