Learn More
Buerkle™ PTFE-Dichtungsband für Bürkle™ Gewindeadapter
Artikelnummer. 10790765 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Kugelventil
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10790765
Marke: Buerkle™ 00064514
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Abdichtung von Gewinden aus PTFE. Buerkle™ Klebefolie für Adapter mit PTFE-Gewinde zeichnet sich durch hervorragende chemische Beständigkeit, Abriebfestigkeit und Temperaturbeständigkeit von -80 °C bis + 260 °C aus.
Ideal zur Abdichtung von Gewinden, aus PTFE. Geringer Abrieb, ausgezeichnete chemische Beständigkeit und Temperaturbeständigkeit von -80 bis +260 °C.
  • PTFE
  • Temperaturbeständig von -80 bis +260 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit Kugelventil
Gesamthöhe (metrisch) 12 m
Gesamtlänge (metrisch) 12 m
Gesamtbreite (metrisch) 1.2 cm
Menge 1 Rolle
Typ Klebefolie