Learn More
Buerkle™ PTFE-Schaufel
Alle Teile, die mit dem Probenmedium in Berührung kommen, bestehen aus reinem weißem PTFE. Vollständig inert gegen alle Substanzen (mit Ausnahme von elementarem Fluorid). Die Stange wird mit einem Stahlkern stabilisiert, der vollständig in PTFE eingekapselt ist Die 60 cm lange Stange kann durch Hinzufügen einer weiteren Komponente auf 120 cm verlängert werden Die PTFE-Schaufel mit 10 ml verfügt über eine robuste Stange mit einer Länge von 155 mm
Marke: Buerkle™ 5389-0250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.51750kg
Beschreibung
- Teile in Kontakt mit dem Medium: reines weißes PTFE
- Vollständig inert gegen alle Substanzen (mit Ausnahme von elementarem Fluorid)
- Die Stange wird mit einem Stahlkern stabilisiert, der vollständig in PTFE eingekapselt ist
- Die 60 cm lange Stange kann durch Hinzufügen einer weiteren Komponente auf 120 cm verlängert werden
- Die PTFE-Schaufel mit 10 ml verfügt über eine robuste Stange mit einer Länge von 155 mm
Spezifikation
Messschaufel | |
Autoklavierbar | |
Reinweiß | |
600 mm |
PTFE | |
250 mL | |
95 mm |