Learn More
Bohlender™ PTFE-Schutzfolien
Ideal für den Einsatz als Tischunterlage oder zum Auskleiden von Schubladen im Labor.
28.25 € - 90.84 €
Spezifikation
Produkttyp | Schutzfolie |
---|---|
Material | PTFE |
Länge (metrisch) | 1000 mm |
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tischpolsterung, Schubladenauskleidung, Isolierung |
Produktcode | Marke | Dicke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dicke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10289110
|
Bohlender™
S1803-08 |
0.50 mm | 300 mm |
59.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10741411
|
Bohlender™
S1803-12 |
1.00 mm | 300 mm |
90.84 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10054800
|
Bohlender™
S1803-23 |
0.12 mm | 600 mm |
28.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10083401
|
Bohlender™
S1803-25 |
0.25 mm | 600 mm |
58.36 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- FDA-Konformität
- Lieferung in Rollen mit einer Länge von 1000 mm
- Farbe: weiß
- Auch geeignet für den Einsatz als Gleitweg oder zur Isolierung
- Erhältlich in verschiedenen Dicken und Breiten
Spezifikation
Schutzfolie | |
1000 mm | |
Tischpolsterung, Schubladenauskleidung, Isolierung |
PTFE | |
Weiß | |
+250 °C |