Learn More
Bohlender™ PTFE/PPS HT-Laborverschraubungen, GL 25
Ideal zur Verbindung von Geräten und Anschlüssen mit GL-Gewinden mit Hartwandrohren oder Rohren aus Glas, Kunststoff oder Metall.
Marke:  Bohlender™ D630-18
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10023551
  • 84.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Temperaturbeständig von −50 °C bis +250 °C
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • FDA-Konformität
  • Max. Druck von 10 bar
  • Vakuum-geeignet
  • Schwarze Schraubkappe aus PPS
  • Innere Teile bestehend aus einem V-Ring (PPS), einem konischen Ring und einem Dichtungsring (beide PTFE) sowie einem O-Ring (FKM) für Schlauchdurchmesser unter 3 mm.
  • Anwendungsgebiete sind die Befestigung von Sonden, Thermometern, Tauchrohren oder Kabeln in Reaktionsgefäßen.
  • Erhältlich für eine Vielzahl von GL-Gewindegrößen und Schlauchdurchmessern
Spezifikation
Spezifikation
FDA
PPS, PTFE
-50 °C
GL 25
250 °C
Laborschraubverbindung
Anschluss von Geräten/Armaturen an hartwandige Schläuche
1.6 mm Außendurchmesser
10 bar