Learn More
Bohlender™ PTFE und PPS HT-Laborverschraubungen, GL 18
Ideal zur Verbindung von Geräten und Anschlüssen mit GL-Gewinden mit Hartwandrohren oder Rohren aus Glas, Kunststoff oder Metall.
Marke: Bohlender™ D629-68
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbeständig von -50 °C bis +250 °C
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- FDA-Konformität
- Max. Druck von 10 bar
- Vakuum-geeignet
- Schwarze Schraubkappe aus PPS
- Innere Teile bestehend aus einem V-Ring (PPS), einem konischen Ring und einem Dichtungsring (beide PTFE) sowie einem O-Ring (FKM) für Schlauchdurchmesser unter 3 mm.
- Anwendungsgebiete sind die Befestigung von Sonden, Thermometern, Tauchrohren oder Kabeln in Reaktionsgefäßen.
- Erhältlich für eine Vielzahl von GL-Gewindegrößen und Schlauchdurchmessern
Spezifikation
FDA | |
PPS, PTFE | |
-50 °C | |
GL 18 | |
250 °C |
Laborschraubverbindung | |
Anschluss von Geräten/Armaturen an hartwandige Schläuche | |
9,52 mm Außendurchmesser | |
10 bar |