Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Basic Spender
Artikelnummer. 10798941
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,4 bis 2 ml
1 bis 5 ml
10 bis 50 ml
100 bis 500 ml
2 bis 10 ml
20 bis 100 ml
40 bis 200 ml
60 bis 300 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10798941
Marke: Poulten Graf™ 101 08056
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Lösungsmittelspender aus Glas/PP/PTFE haben einen Dosierzylinder und Kolben aus Glas.
Zum Dosieren der gängigsten Chemikalien, Säuren und Kristallisierflüssigkeiten (ungeeignet für Lösungsmittel).Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Basisspender aus PTFE/PP/Glasfaser/Teflon/Keramik haben einen Spenderzylinder und Kolben aus Glas.
  • Hergestellt gemäß DIN EN ISO 9001:2008 unter Verwendung von hochqualitativen Materialien
  • Mit solidem, mit PTFE umschlossenen Spenderkolben aus Glas
  • Zylinder zum Schutz gegen Bruch mit Kunststoff überzogen
  • Mit Zertifikat, individuell nummeriert
  • Ergonomische Fingerschutzkappe aus PP mit Volumeneinstellungssystem
  • Graduierung auf der Skala ist gelasert und gut ablesbar
  • Schnelle und einfache Volumeneinstellung mit zusätzlichen Feinanpassungen
Spezifikation
Produkttyp Fortuna Optifix Basisspender
Farbe Klar
Material PTFE, Polypropylen, Glasfaser, Teflon, Keramik
Volumen (metrisch) 60 bis 300 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Verteilung wässriger Lösungen, Säuren und kristallisierender Flüssigkeiten
Menge Je