Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Basic Spender
Artikelnummer. 10068790
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,4 bis 2 ml
1 bis 5 ml
10 bis 50 ml
100 bis 500 ml
2 bis 10 ml
20 bis 100 ml
40 bis 200 ml
60 bis 300 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10068790
Marke: Poulten Graf™ 101 08033
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Lösungsmittelspender aus Glas/PP/PTFE haben einen Dosierzylinder und Kolben aus Glas.
Zum Dosieren der gängigsten Chemikalien, Säuren und Kristallisierflüssigkeiten (ungeeignet für Lösungsmittel).Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Basisspender aus PTFE/PP/Glasfaser/Teflon/Keramik haben einen Spenderzylinder und Kolben aus Glas.
  • Hergestellt gemäß DIN EN ISO 9001:2008 unter Verwendung von hochqualitativen Materialien
  • Mit solidem, mit PTFE umschlossenen Spenderkolben aus Glas
  • Zylinder zum Schutz gegen Bruch mit Kunststoff überzogen
  • Mit Zertifikat, individuell nummeriert
  • Ergonomische Fingerschutzkappe aus PP mit Volumeneinstellungssystem
  • Graduierung auf der Skala ist gelasert und gut ablesbar
  • Schnelle und einfache Volumeneinstellung mit zusätzlichen Feinanpassungen
Spezifikation
Produkttyp Fortuna Optifix Basisspender
Farbe Klar
Material PTFE, Polypropylen, Glasfaser, Teflon, Keramik
Volumen (metrisch) 1 bis 5 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Verteilung wässriger Lösungen, Säuren und kristallisierender Flüssigkeiten
Menge Je