Learn More
BRAND™ Drei-Wege-Hahn aus PTFE/Polypropylen
PTFE-Konstruktion mit Polypropylen-Ventilhebel. Bietet eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit. Enthält integrierte Schlauchtüllen.
Marke:  BRAND™ 88650
55.15 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10692432
  • 63.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konstruktion aus PTFE
  • Polypropylenventil
  • Mit integrierter Schlauchtülle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 mm
3 mm
Integrierte Schlauchtülle
PTFE
1