Learn More
Cowie Technology™ Spitze Pinzetten aus PTFE
Artikelnummer. 10292092 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
150 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10292092
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Cowie Technology™ spitzen Pinzetten aus PTFE sind inert gegenüber praktisch allen chemischen Reagenzien und absolut nicht kontaminierend.
  • Chemisch inert
  • Nicht kontaminierend
  • Verwendbar bis 280 °C
  • Hergestellt aus nichtrecycelten PTFE-Materialien mit Zulassungen der FDA- und USP-Klasse VI
Spezifikation
Spitzenform Spitz
Anzahl pro Packung Je 1
Material PTFE
Länge (metrisch) 100 mm
Produkttyp PTFE-Pinzette
Ausführung Glatt
Höhe (metrisch) Körper 8 mm
Dicke 8
Breite (metrisch) Körper 20 mm
Breite (metrisch) Spitze 10 mm
Dicke (metrisch) Spitze 2 mm
Abmessungen (L x B) 100 x 20 mm
Breite (metrisch) 20 mm
Modell Starr