Learn More
Fisherbrand™ Einfache Rührwelle aus PTFE für Klingen
Zur Verwendung mit PTFE-Rührblättern. Die einfache PTFE-Rührwelle für Rührblätter verfügt über eine Stange aus Stahl.
Marke:  Fisherbrand™ 005.0575.10.1
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10759952
  • 49.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
PTFE-Wellen haben eine vollständig PTFE-gekapselte, verstärkte Antriebswelle aus Stahl.
  • Chemisch beständig, inert und auslaufsicher
  • Leicht zu reinigen
  • Keine Kreuzkontamination
  • Bruchsicher
  • Kratzfest
  • Einsatz bei Temperaturen bis ca. 280 ° C
  • Freiliegende Wellenmodelle (EX) werden mit einem Edelstahlkern mit freiliegendem Ende für eine stabilere Klemmung am Spannfutterantrieb hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
10 mm
Mischen
Je 1
Einfacher Stabrührer aus PTFE für PTFE-Blättern & PTFE-Stabrührer mit freiem Ende
PTFE
PTFE-Rührblätter
750 mm (EX)
-200 °C bis +280 °C
230 g