Learn More
Fisherbrand™ SET 10 RUEHRSTAEBE + RUEHRSTABENTF - 1 Rührstabentferner Art.-Nr. 4452R
Artikelnummer. 11893210 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Form:
Achteck
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11893210
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verfügt über eine größere Oberfläche und erzeugt zusätzliche Verwirbelungen im Vergleich zu glatten zylindrischen Stäben. Das Fisherbrand™ Sortiment an achteckigen Magnetrührstäben mit Restrainern verfügt über einen integrierten Drehring an jedem Stab, um Reibung und Rattern zu reduzieren.
  • Alnico Magnete, verkapselt in einer FDA-Beschichtung mit geringer Reibung
  • Der Restrainer passt bequem in eine Hand
  • Verhindert Spritzer beim Ausgießen
Bestellinformation
Abmessungen L x B
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Abmessungen (L x B x H) 12.7 x 3.175, 12.7 x 7.92, 38.1 x 7.92, 50.8 x 7.92 mm
Enthält Integrierte Mittelringe, Spinbar-Filtersieb
Beschichtung PTFE
Material PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Menge Je 1
Form Achteck
Typ Mikro-Magnetrührstäbe