Learn More
Cole-Parmer™ Verteiler aus PTFE
Artikelnummer. 11715278
Click to view available options
Länge (metrisch):
120,65 mm
186,4 mm
199,3 mm
238,3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11715278
Marke: Cole-Parmer™ 3152127
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Typ Verteiler
Einlass 3/8 in.
Material PTFE
Anzahl Ports 10
Anschlussgröße (metrisch) 5,08 mm
Länge (metrisch) 238,3 mm
Breite (metrisch) 28,9 mm
Höhe (metrisch) 28,95 mm