Learn More
Bohlender™ GLAS-KPG-Doppelzapfen-Rührwelle, L=400mm, D=10 mm, für NS 29/32
Marke: Bohlender™ C387-13
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Spezifikation
10 mm | |
400 mm | |
29/32 |
Die geneigte halbmondförmige Klinge ist ideal für das Rühren in Rundbodenkolben mit geschliffenem Flaschenhals | |
Je 1 | |
KPG Glasrührwelle |