Learn More
DWK Life Sciences Hahnküken, PTFE, mit Gewinde, komplett mit 3-teiliger Hahnsicherung
Für den Einsatz mit polierten DURAN™ Einweghähnen.
5.95 € - 426.00 €
Spezifikation
Material | PTFE |
---|---|
Autoklavierbar | nein |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Einsatz mit polierten DURAN™ Einwegehähnen |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15931561
|
DWK Life Sciences
286219809 |
12.5 NS | 2 mm |
386.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15864618
|
DWK Life Sciences
286220201 |
12.5 NS | 2,5 mm |
386.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12858041
|
DWK Life Sciences
286220407 |
14.5 NS | 2,5 mm |
416.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15884618
|
DWK Life Sciences
286221403 |
24 NS | 8 mm |
275.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12868041
|
DWK Life Sciences
286220801 |
18.8 NS | 4 mm |
314.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15951561
|
DWK Life Sciences
286221206 |
21.5 NS | 6 mm |
167.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15874618
|
DWK Life Sciences
286221009 |
18.8 NS | 6 mm |
314.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15894618
|
DWK Life Sciences
286221609 |
29.2 NS | 10 mm |
426.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10448572
|
DWK Life Sciences
286220604 |
14.5 NS | 4 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Einweghahnküken aus PTFE stellen in Kombination mit dem polierten DURAN™ Einweghahn eine fettfreie Alternative dar. Im Lieferumfang ist die 3-teilige Hahnsicherung bereits enthalten.- Aus PTFE mit Gewinde und 3-teiliger Hahnsicherung
- Für den Einsatz mit polierten DURAN™ Einweghähnen
- Fettfreies Arbeiten
Spezifikation
PTFE | |
nein | |
Für den Einsatz mit polierten DURAN™ Einwegehähnen |