Learn More
Horst™ Strapazierfähiges Heizband Modell HBSI aus PTFE
Artikelnummer. 10436941
Click to view available options
Länge (metrisch):
0,8m
1,5m
1,7m
1 m
2 m
3 m
4 m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10436941
Marke: Horst™ 20605
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 2 L (m)
Abmessungen (L x B x H) 2 L (m)
Länge (metrisch) 2 m
Elektrische Anforderungen ∼230 V Spannung
Modell HBSI
Produkttyp Strapazierfähiges Wärmeband