Learn More
Horst™ Strapazierfähiges Heizband Modell HBSI aus PTFE
Click to view available options
Länge (metrisch):
0,8m
1,5m
1,7m
1 m
2 m
3 m
4 m
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 3 lm |
| Abmessungen (L x B x H) | 3 lm |
| Länge (metrisch) | 3 m |
| Elektrische Anforderungen | ∼230 V Spannung |
| Modell | HBSI |
| Produkttyp | Strapazierfähiges Heizband |