Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ PTFE Schliffmanschette ohne Griffbund
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
NS 19/26
NS 29/32
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- 50 μm stark
- Zur vereinfachten Verwendung von Verbindungsclips
- Passt wie eine zweite Haut, ohne aufzutragen.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PTFE |
| Produkttyp | Normschliffmanschette |
| Menge | 10 Packung |
| Temperaturbereich (metrisch) | –200 bis 260 °C |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | NS 29/32 |