Learn More
Kartell™ Schliffmanschetteneinlage aus PTFE
Product Code. 10707741
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Schlauchgröße:
14/23 Konusgröße
19/26 Konusgröße
24/29 Konusgröße
29/32 Konusgröße
45/40 Konusgröße
missing translation for 'unitSize'
10 Stück
Product Code. 10707741
missing translation for 'mfr': Kartell™ 0104000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Hergestellt aus PTFE für hohe Temperatur- und chemische Beständigkeit. Die Kartell™ Auflage für Glaskegelstopfen wurde speziell zum Verhindern eines Verklemmens von Glasschliffverbindungen entwickelt.
  • Spezielles Design zum Verhindern eines Verklemmens der Glasschliffverbindungen
  • Entspricht ISO 12242
  • Für Lebensmittel geeignet
Specifications
Zertifizierung/Konformität DIN 12242
Material PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 21 mm
Zur Verwendung mit Glasverbindung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verhindert das Festklemmen von Glasverbindungen
Verpackungsmenge 10/Packung
Schlauchgröße 24/29 Konusgröße