Learn More
RETSCH Mahlbecher aus PTFE
651.00 € - 959.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10296792
|
RETSCH
01.462.0244 |
35 ml |
651.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
14831631
|
RETSCH
01.462.0335 |
25 ml |
959.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Mahlbecher | |
PTFE |