Learn More
Cowie Technology™ Abdampfschale aus PTFE mit flacher Form und Ausguss
Mit Tülle für einfaches Ausgießen. Die flache Verdampfungsschale aus PTFE mit Ausguss ist in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Cowie Technology™ 006.1180.1
Beschreibung
- Isostatischer Guss aus reinem PTFE
- Chemikalienbeständig und inert
- Besonders glatte Innenfläche
- Verwendbar bis 280 °C
- Gegossene Tülle für einfaches Ausgießen
Spezifikation
6 fl oz. | |
180 mL | |
Rund | |
Ausguss | |
-200 °C bis +280 °C | |
130 mm |
Flach | |
PTFE | |
Abdampfschale | |
Glatt | |
22 mm |