Learn More
Cowie Technology™ PTFE-Verdampfungsschale, flache Form
Inert und chemisch beständig. Die flache Abdampfschale aus PTFE ist in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
Marke: Cowie Technology™ 006.1050
Beschreibung
- Isostatischer Guss aus reinem PTFE
- Chemikalienbeständig und inert
- Besonders glatte Oberfläche im Inneren
- Verwendbar bis 280 °C
Spezifikation
1,66 fl oz. | |
50 mL | |
Rund | |
Glatt | |
20 mm |
Flach | |
PTFE | |
Abdampfschale | |
-200 °C bis +280 °C | |
60 mm |