Learn More
BRAND™ PTFE-Tropfflasche Artikelnummer.: 10213681
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
BRAND™ PTFE-Tropfflasche
Artikelnummer. 10213681 Alle ansehen Brand Produkte
50 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 mL
Artikelnummer. 10213681
Marke: BRAND™ 125328
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die PTFE-Tropfflasche verfügt über eine Tropfdüse und einen Schraubverschluss.
ulliFlexibel/liliHervorragende chemische Beständigkeit/liliTropfdüse mit Schraubverschluss/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 mL
Enthält Tropfdüse
Material PTFE
Closure Included Ja
Produkttyp Tropfflasche
Verschlusstyp Schraubkappe
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ PTFE-Tropfflasche >