Learn More
BRAND™ PTFE-Tropfflasche
Click to view available options
Fassungsvermögen:
25 ml
50 ml
Beschreibung
ulliFlexibel/liliHervorragende chemische Beständigkeit/liliTropfdüse mit Schraubverschluss/li/ul
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Fassungsvermögen | 25 ml |
Enthält | Tropfdüse |
Material | PTFE |
Closure Included | Ja |
Produkttyp | Tropfflasche |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |