Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Tropfflasche
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 50 ml |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tropfenweise Hinzugabe von Chemikalien |
Material | PTFE |
Temperaturbereich (metrisch) | -200 bis +280 °C |
Verschlussfarbe | Weiß |
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Materialsicherheitsdatenblatt (MSDB) |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Höhe (metrisch) | 100 mm |
Produkttyp | Tropfflasche |
Verschlussmaterial | PTFE |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PTFE-Tropfflasche >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur