Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Tropfflasche Artikelnummer.: 10521632
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ PTFE-Tropfflasche
Artikelnummer. 10521632 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
25 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
Artikelnummer. 10521632
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet zur Tropfdosierung aggressiver Chemikalien. Die Tropfflasche aus PTFE ist chemisch beständig und inert.
  • Geeignet zur Tropfdosierung aggressiver Chemikalien
  • Schraubverschluss
  • Chemikalienbeständig und inert
  • Flexible Wände für einfache Verwendung
Spécification
Kapazität (metrisch) 25 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tropfenweise Hinzugabe von Chemikalien
Material PTFE
Temperaturbereich (metrisch) -200 bis +280 °C
Verschlussfarbe Weiß
Zertifizierung/Konformität Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (MSDS)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Höhe (metrisch) 80 mm
Produkttyp Tropfflasche
Verschlussmaterial PTFE
Verschlussgröße 33 mm
Durchmesser (metrisch) 33 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Fisherbrand™ PTFE-Tropfflasche >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis