Learn More
Sampling Systems™ PTFE-Schöpflöffel
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
Länge (metrisch) Griff:
155 mm
600 mm
Grifftyp:
Abnehmbar
Befestigt
Durchmesser (metrisch):
25 mm
55 mm
70 mm
80 mm
105 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- PTFE ist sehr langlebig und chemikalienbeständig
- PTFE-Produktkontaktteile
- Eingeschraubte Verlängerungsstangen zur Verlängerung des Griffs
- Einsetzbar bis zu 280 °C (400 °F)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schöpflöffel |
| Material | PTFE |
| Grifftyp | Abnehmbar |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenahme von Flüssigkeit |
| Temperatur (metrisch) | Bis zu 280 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 70 mm |
| Länge (metrisch) Griff | 600 mm |