Learn More
Sampling Systems™ PTFE-Schöpflöffel
Artikelnummer. 15849361 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
Länge (metrisch) Griff:
155 mm
600 mm
Grifftyp:
Abnehmbar
Befestigt
Durchmesser (metrisch):
25 mm
55 mm
70 mm
80 mm
105 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15849361
Marke: Sampling Systems™ 5100A100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Entnahme von Oberflächenproben aus einer Vielzahl von Flüssigkeiten. Die Sampling Systems™ PTFE-Tauchbecher sind schnell und einfach zu verwenden.
  • PTFE ist sehr langlebig und chemikalienbeständig
  • PTFE-Produktkontaktteile
  • Eingeschraubte Verlängerungsstangen zur Verlängerung des Griffs
  • Einsetzbar bis zu 280 °C (400 °F)
Spezifikation
Produkttyp Schöpflöffel
Material PTFE
Grifftyp Abnehmbar
Kapazität (metrisch) 100 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenahme von Flüssigkeit
Temperatur (metrisch) Bis zu 280 °C
Durchmesser (metrisch) 55 mm
Länge (metrisch) Griff 600 mm