Learn More
Epredia™ Diagnostikobjektträger aus PTFE
Artikelnummer. p-7112216 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Wellanzahl:
1
3
10
12
Farbe:
Blau
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10028210
Marke: Epredia™ X2XER202W
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese hydrophoben Beschichtungen binden Flüssigkeiten, die in die Wells gegeben werden, und halten die Flüssigkeiten im Well-Bereich. Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig
  • Bindet und hält Flüssigkeiten, die in den Well-Bereich eingebracht werden
  • Konstruktion aus PTFE
  • Mit benetzbaren Wells zum Färben und Wachsen von Zellkulturen
  • Verhindert Kreuzkontaminationen
  • Hydrophobe Beschichtungen sind sehr langlebig und widerstehen stärksten Beanspruchungen
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 25 mm
Breite (metrisch) 75 mm
Material PTFE
Typ Objektträger für die Diagnostik
Wellanzahl 12
Farbe Weiß
Beschreibung Geschliffene Kante, 90°
Durchmesser (metrisch) 5,2 mm-Well
Menge 100/Packung