Learn More
Bohlender™ PTFE-Magnetrührer, zylindrisch
Click to view available options
Länge (metrisch):
6mm
10mm
35mm
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-zertifiziert |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zylindrische Magnetrührstäbe weisen ausgezeichnete Eigenschaften hinsichtlich Zentrierung und reibungslosem Betrieb auf |
| Enthält | Magnetkern aus AlNiCo5 |
| Beschichtung | PTFE |
| Durchmesser (metrisch) | 6mm |
| Länge (metrisch) | 35mm |
| Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
| Menge | 1/Pckg. |
| Form | Zylinder |
| Typ | Magnetrührstab |