Learn More
Bohlender™ PTFE-Magnetrührer, zylindrisch
Artikelnummer. 10490194
Click to view available options
Länge (metrisch):
6mm
10mm
35mm
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 10490194
Marke: Bohlender™ C35008
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-zertifiziert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zylindrische Magnetrührstäbe weisen ausgezeichnete Eigenschaften hinsichtlich Zentrierung und reibungslosem Betrieb auf
Enthält Magnetkern aus AlNiCo5
Durchmesser (metrisch) 3mm
Länge (metrisch) 10mm
Material PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Menge 1/Pckg.
Form Zylindrisch