Learn More
Bohlender™ PTFE-Magnetrührer, zylindrisch
Artikelnummer. 10057661
Click to view available options
Länge (metrisch):
6mm
10mm
35mm
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 10057661
Marke: Bohlender™ C35004
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-zertifiziert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zylindrische Magnetrührstäbe weisen ausgezeichnete Eigenschaften hinsichtlich Zentrierung und reibungslosem Betrieb auf
Enthält Magnetkern aus AlNiCo5
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 3mm
Länge (metrisch) 6mm
Material PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Menge 1/Pckg.
Form Zylinder
Typ Magnetrührstab