Learn More
Bochem™ Mikrodoppelspatel mit Ummantelung aus PTFE
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
185 mm
210 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
40 mm
50 mm
55 mm
Außendurchmesser (metrisch):
1,5 mm
2 mm
Breite (metrisch):
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Descripción
- Antihaftbeschichtung aus PTFE.
- Doppelseitig für Vielseitigkeit.
- Schmale Enden für einfachen Zugriff auf Behälter.
- Ein abgerundetes und ein flaches Ende.
Especificaciones
Especificaciones
| Menge | Je 1 |
| Beschichtung | PTFE |
| Produkttyp | Mikro-Doppelspatel |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 50 mm |
| Breite (metrisch) | 5 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 2 mm |
| Abmessungen (L x B) | 185 x 5 mm |
| Material | PTFE-Beschichtung |
| Länge (metrisch) | 185 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido