Learn More
Cowie Technology™ Rührstäbe mit Kern aus seltenen Erden und PTFE-Beschichtung, elliptisch
Artikelnummer. p-8007710 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 mm
50 mm
Durchmesser (metrisch):
10 mm
24 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10341542
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für erheblich erhöhte Magnetstärke und Beständigkeit gegen Entmagnetisierung. Rührstäbchen aus Seltenerdmetallen sind durch einen chemisch inerten, rußschwarzen Punkt leicht zu erkennen.
  • Verwendet Seltenerdmagnete für deutlich verbesserte magnetische Stärke im Vergleich zu AlNiCo-Magneten
  • Der Samarium-Cobalt-Kern ist beständig gegen Entmagnetisierung
  • Markiert durch einen chemisch inerten schwarzen Kohlenstoff-Punkt
Die hohe magnetische Kopplungsleistung von Rührstäben aus seltenen Erden kann zu einem Abrieb der PTFE-Beschichtung an der Grundfläche des Behälters führen. Beim Einsatz von Rühr-Arrays, beispielsweise in Multiwellplatten, kann u. U. eine seitliche Interaktion zwischen den Rührstäben beobachtet werden.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Samarium-Kobalt
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße, Heizrührer
Durchmesser (metrisch) 24 mm
Länge (metrisch) 50 mm
Menge Je 1
Form Oval