missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cowie Technology™ Rührstäbe mit Kern aus seltenen Erden und PTFE-Beschichtung, elliptisch

Artikelnummer. 10209611 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 mm
50 mm
Durchmesser (metrisch):
10 mm
24 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10209611

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für erheblich erhöhte Magnetstärke und Beständigkeit gegen Entmagnetisierung. Rührstäbchen aus Seltenerdmetallen sind durch einen chemisch inerten, rußschwarzen Punkt leicht zu erkennen.

  • Verwendet Seltenerdmagnete für deutlich verbesserte magnetische Stärke im Vergleich zu AlNiCo-Magneten
  • Der Samarium-Cobalt-Kern ist beständig gegen Entmagnetisierung
  • Markiert durch einen chemisch inerten schwarzen Kohlenstoff-Punkt
Die hohe magnetische Kopplungsleistung von Rührstäben aus seltenen Erden kann zu einem Abrieb der PTFE-Beschichtung an der Grundfläche des Behälters führen. Beim Einsatz von Rühr-Arrays, beispielsweise in Multiwellplatten, kann u. U. eine seitliche Interaktion zwischen den Rührstäben beobachtet werden.

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Samarium-Kobalt
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße, Heizrührer
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Länge (metrisch) 15 mm
Menge 2/Pckg.
Form Oval
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt