Learn More
Cowie Technology™ Flasche mit Schraubverschluss aus PTFE
Artikelnummer. 10769182
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Durchmesser (metrisch):
22 mm
26 mm
33 mm
43 mm
52 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
10 mm
12 mm
19 mm
25 mm
32.8 mm
35 mm
49.6 mm
57 mm
60 mm
Eingegossene Handgriffe zur einfachen Handhabung. Die PTFE-Flasche mit Schraubverschluss ist chemisch beständig und inert.
  • Isostatisch aus reinem PTFE geformt und mit superglatter Innenbeschichtung, mit FDA-Zulassung
  • Unlöslich und nicht kontaminierend
  • Hervorragende thermische Beständigkeit: verwendbar von -200 bis 280 °C
  • Mit Handgriffen für eine einfache Handhabung
  • Versiegelt nicht für chemische Reaktionen oder Digerierungen verwenden, für Thermosterilisierungen den Deckel lösen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Weiß
Innendurchmesser (metrisch) Hals 49.6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung gefährlicher Chemikalien
Höhe (metrisch) mit Verschluss 143 mm
Material PTFE
Max. Temperatur (metrisch) 280 °C
Temperaturbereich (metrisch) -200 bis +280 °C
Dicke (metrisch) 3.25 mm
Gewicht (metrisch) 370 g
Zertifizierung/Konformität Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (MSDS)
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Produkttyp Vorratsflasche
Durchmesser (metrisch) 80 mm
Verschlusstyp Schraubkappe