Learn More
Bochem™ PTFE-Pinzette mit stumpfer Spitze
Click to view available options
Länge (metrisch):
105 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Stumpfe Spitze
- Gebogene Form
- PTFE-Beschichtung
Specifications
Specifications
| Spitzenform | Stumpf |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Material | PTFE |
| Länge (metrisch) | 105 mm |
| Produkttyp | Pinzette |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Deckglas |
| Breite (metrisch) Spitze | 6 mm |
| Breite (metrisch) | 6 mm |
| Typ | Pinzette |