Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Becherglas mit Ausguss Artikelnummer.: 16236511
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ PTFE-Becherglas mit Ausguss
Artikelnummer. 16236511 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
1 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Artikelnummer. 16236511
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verfügt über einen gefrästen Boden für gute Wärmeübertragung. Der PTFE-Becher verfügt über eine eingegossene Tülle für einfaches Ausgießen.
Nicht kontaminierend und inert gegenüber hochkorrosiven Reagenzien.
  • Nicht benetzbar, leicht und temperaturbeständig bis 280 °C
  • Gefräster Boden für gute Wärmeübertragung
  • Einfach zu reinigen
  • Geformter Ausguss für einfaches Ausgießen
  • Isostatisch aus reinem PTFE geformt
Spezifikation
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 13 mm
Kapazität (metrisch) 1 ml
Material PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Höhe (metrisch) 18 mm
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 280 °C
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Nein
Graduated Nein
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt
Name des Produkts
Fisherbrand™ PTFE-Becherglas mit Ausguss >