Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Becherglas mit Ausguss
Artikelnummer. 10248480 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10248480
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verfügt über einen gefrästen Boden für gute Wärmeübertragung. Der PTFE-Becher verfügt über eine eingegossene Tülle für einfaches Ausgießen.
Nicht kontaminierend und inert gegenüber hochkorrosiven Reagenzien.
  • Nicht benetzbar, leicht und temperaturbeständig bis 280 °C
  • Gefräster Boden für gute Wärmeübertragung
  • Einfach zu reinigen
  • Geformter Ausguss für einfaches Ausgießen
  • Isostatisch aus reinem PTFE geformt
Spezifikation
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 59 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 59 mm
Kapazität (metrisch) 150 ml
Material PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Höhe (metrisch) 75 mm
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 280 °C
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Nein
Graduated Nein
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt