Learn More
Testo™ Pt100 Laborsonde
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-50°bis +400 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Sonde, Labor |
| Zertifizierung/Konformität | Standard 60751 |
| Reaktionszeit | 45 s |
| Temperaturbereich (metrisch) | -50°bis +400 °C |