Learn More
RETSCH Probenverteiler PT 100
Stellen Sie die Repräsentativität einer Probe und die Reproduzierbarkeit der Analyse mit diesen Probenteilern sicher. Retsch™ PT 100 Modell Probenteiler teilen die Probe so genau, dass die Zusammensetzung jedes Teils der Probe genau der der ursprünglichen Großprobe entspricht.
Marke: RETSCH 40.535.0001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe Teilungsgenauigkeit für moderne Analysegeräte
- Modulare Bauweise
- Automatische Materialzuführung über synchronisierte Zuführung
- Schnellspannsystem für die einfache und schnelle Handhabung von Probenflaschen
- Digitale Zeiteinstellung
- Die Drehzahl wird überwacht und konstant gehalten.
- Umfangreiches Zubehör, einschließlich verschiedener Teilungsköpfe, Sammel- und Zuführsysteme
- Kompakt und leicht zu reinigen
Spezifikation
Probenteiler | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
910 mm | |
420 mm | |
1-Phasiger Netzanschluss | |
∼ 33,5 kg |
420 x 580 x 910 mm | |
Landwirtschaft, Biologie, Chemie/Kunststoffe, Baumaterialien, Ingenieurwesen/Elektronik, Umwelt/Recycling, Lebensmittel, Geologie/Metallurgie, Glas/Keramik, Medizin/Pharmazeutika | |
50/60 Hz | |
PT 100 | |
100/240 V | |
580 mm |