Learn More
RETSCH Probenverteiler PT 100
Stellen Sie die Repräsentativität einer Probe und die Reproduzierbarkeit der Analyse mit diesen Probenteilern sicher. Retsch™ PT 100 Modell Probenteiler teilen die Probe so genau, dass die Zusammensetzung jedes Teils der Probe genau der der ursprünglichen Großprobe entspricht.
Marke: RETSCH 40.535.0003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe Teilungsgenauigkeit für moderne Analysegeräte
- Modulare Bauweise
- Automatische Materialzuführung über synchronisierte Zuführung
- Schnellspannsystem für die einfache und schnelle Handhabung von Probenflaschen
- Digitale Zeiteinstellung
- Die Drehzahl wird überwacht und konstant gehalten.
- Umfangreiches Zubehör, einschließlich verschiedener Teilungsköpfe, Sammel- und Zuführsysteme
- Kompakt und leicht zu reinigen
Spezifikation
Sample Divider | |
Agriculture, biology, chemistry/Plastics, construction materials, engineering/electronics, environment/recycling, food, geology/metallurgy, glass/ceramics, medicine/pharmaceuticals | |
60 Hz | |
PT 100 | |
110/120 V | |
580 mm |
420 x 580 x 910 mm | |
910 mm | |
420 mm | |
1-phase Power Connection | |
∼33.5 kg |