missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

β-Pseudouridin, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 11401222
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
250 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Wird bei der Initiierung der Translation verwendet. β-Pseudouridin, MP Biomedicals ist ein Isomer des Nukleosids Uridin, das in allen Spezies und in vielen RNA-Klassen (außer mRNA) gefunden wird. Studien deuten darauf hin, dass es strahleninduzierte Chromosomenaberrationen in menschlichen Zellen reduziert

β-Pseudouridin wird durch Enzyme gebildet, die Ψ-Synthasen genannt werden und nach der Transkription in einem Prozess, der als Pseudouridilierung bezeichnet wird, spezifische Uridin-Rückstände in RNA isomerisieren.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1445-07-4
Summenformel C9H12N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 244.20
MDL-Nummer MFCD00038458
InChI-Schlüssel PTJWIQPHWPFNBW-GBNDHIKLSA-N
Synonym Pseudouridin, Beta-Pseudouridin, Psi-Uridin, 5-beta-d-ribofuranosyl-uracil, Beta-d-pseudouridin, Pseudouridin C, 5-2s,3r,4s,5r-3,4-Dihydroxy-5-Hydroxymethyltetrahydrofuran-2-yl-Pyrimidin-2,4 1h,3h-dion, 5-ribosyluracil, 1s-1,4-anhydro-1-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl-d-ribitol, 5-2s,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione
PubChem CID 15047
ChEBI CHEBI:17802
IUPAC-Name 5-[(2 S,3 R,4 S,5 R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1 H-Pyrimidin-2,4-dion
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)C1=CNC(=O)NC1=O

Spezifikation

Dichte 1.64 g/cm3
Siedepunkt 598.4 °C (760 mmHg (Literatur))
Brechungsindex 1.62 (Lit.)
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (50 mg/ml, klare, farblose Lösung).
Formelmasse 244.2 mol
Physikalische Form Pulver
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'