Learn More
Gibco™ PSC Cardiomyocyte Differentiation Kit
PSC Kardiomyozyten-Differenzierungs-Kit
Marke: Gibco™ A2921201
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.70000kg
Beschreibung
Das Gibco™ PSC Kardiomyozyten-Differenzierungskit besteht aus einem Satz Serum- und Xeno-freier Medien, die eine effiziente Differenzierung pluripotenter Human-Stammzellen (PSC) in kontrahierenden Kardiomyozyten in nur 8 Tagen ermöglichen. Im Gegensatz zu anderen Methoden, die mehrere Komponenten und längere Assay-Zeiten erfordern, kann das PSC Kardiomyozyten-Differenzierungs-Kit Kardiomyozyten aus pluripotenten Stammzellen in einem gebrauchsfertigen Medium und in einem kürzeren Zeitraum erzeugen.Es besteht aus drei 1X-Medien, die kein Auftauen oder Mischen erfordern und nacheinander über insgesamt 14 Tage verwendet werden. Das Ergebnis sind funktionsfähige Kardiomyozyten, die relevante physiologische Marker aufweisen, sich in Kultur kontrahieren und anschließend mehr als 15 Tage in Kultur gehalten werden können (Erhaltungsmedium auch separat erhältlich (Kat.- Nr. A2920801)).
Kein Auftauen oder Mischen erforderlich
Das PSC Kardiomyozyten-Differenzierungskit besteht aus 1x Medien, die nicht tiefgekühlt aufbewahrt werden müssen, so dass kein Auftauen oder Mischen von Reagenzien nötig ist. Das Medium einfach erwärmen und zur PSC-Kultur hinzufügen.
Schnelle Produktion von Kardiomyozyten
Das PSC Kardiomyozyten-Differenzierungskit kann in nur 8 Tagen kontrahierende Kardiomyozyten produzieren. Differenzierte Kardiomyozyten können anschließend mehr als 15 Tage lang in Kultur gehalten werden.
Generierung hochwertiger Kardiomyozyten
Kardiomyozyten, die mit dem PSC Kardiomyozyten-Differenzierungs-Kit erzeugt werden, sind funktionell relevant, weisen wichtige Marker wie TNNT2, Nkx2.5, MYH6 und α-Actinin auf und kontrahieren in Kultur.
Spezifikation
Kardiomyozyten | |
• 500 ml Kardiomyozyten-Pflegemedium • 100 ml Kardiomyozyten-Differenzierungsmedium • 100 ml Kardiomyozyten-Differenzierungsmedium B Bei 2 bis 8 °C lagern und vor Licht schützen. |
|
PSC Cardiomyocyte Differentiation Kit | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.