Learn More
Tocris Bioscience™ PRT 4165
Inhibitor of Bmi1/Ring1A; blocks histone H2A ubiquitination
Marke:  Tocris Bioscience™ 5047/50
373.21 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18746067
  • 472.00 € / 50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
PRT 4165 is an inhibitor of Bmi1/Ring1A, subunits of the polycomb repressive complex 1 (PRC1); inhibits self-ubiquitination (IC50 = 3.9 μM) but does not increase cellular levels of either subunit. Prevents Bmi1/Ring1A-mediated ubiquitination and drug-induced degradation of topoisomerase 2α (Top2α). Also shown to inhibit the in vitro E3 ubiquitin ligase activity of RNF2 and a Bmi1/RNF2 complex, inhibiting H2A/H2AX ubiquitination. Blocks polycomb repressor complex (PRC) 1-mediated histone H2A ubiquitination in vitro.
Spezifikation
Spezifikation
>99%
PRT 4165
PRT 4165
50 mg
235.24
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke