Learn More
Hamilton™ PRP-h5 Harzmasse
Umkehrphasenmodus.
Marke: Hamilton™ 79280
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Partikelgröße von 12 bis 20μm
- PSDVB-Verpackungsmaterial
- Wiederherstellung: Führen Sie einen Gradienten von 100 % Wasser bis 100 % Acetonitril aus (dreimal wiederholen)
- Stationäre Phase: PRP-h5
Spezifikation
12 bis 20 μm | |
Ausführen eines Gradienten von 100 % Wasser bis 100 % Acetonitril (dreimal wiederholen) | |
PRP-h5-Säulen |
300 Å | |
Umkehrphase | |
Harzmasse |