Learn More
Macherey-Nagel Bioanalysis™ Protino™ Ni-NTA Agarose
The method of choice for His-tag protein purification.
Marke: Macherey-Nagel Bioanalysis™ 745400.25
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für eine schnelle und bequeme Aufreinigung von rekombinanten Polyhistidin-getaggten Proteinen durch Metallchelatchromatographie (IMAC).
- Proteine aus jedem Expressionssystem können unter nativen oder denaturierenden Bedingungen aufgereinigt werden.
- Die Bindung von Proteinen basiert auf der Interaktion zwischen dem Polyhistidin-Tag des rekombinanten Proteins und immobilisierten Ni2+-Ionen.
- Bestehend aus dem Chelatliganden Nitrilotriessigsäure (NTA), die auf 6 % quervernetzten Agarose-Beads immobilisiert ist und sich für die Chargenbindung, den Schwerkraftfluss und FPLC™ Säulen eignet.
- Das Harz ist mit Ni2+ Ionen vorgeladen und somit gebrauchsfertig.
- Verfahren: Metallchelatchromatographie (IMAC)
- Chargenbindung, Schwerkraftflusssäulen-Chromatographie, MPLC/FPLC-Anwendungen
- Matrix: Agarose mit 6 % Beads (quervernetzt), vorgeladen mit Ni2+
- Bead-Größe: 45 bis 165 μm
Spezifikation
< 50 mg/ml abgesetzte Agarose | |
4°bis 8 °C | |
Aufreinigung von Polyhistidin-getaggten Proteinen | |
Proteinlösung |
Wässrige Suspension | |
25 ml | |
Protein | |
NTA (Nitrilotriessigsäure) |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol (diluted < 20 %) (denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU), resin suspension with Ni in