Learn More
Macherey-Nagel™ Proteinase K
Click to view available options
Menge:
100 mg (2 x 50 mg)
30 mg
Lagerungspuffer:
1.8 ml Proteinase-Puffer PB
8 ml Proteinasepuffer PB
Packungsgröße:
100 Milligramm
30 Milligramm
Beschreibung
Proteinase K ist für die Isolierung von DNA bzw. die simultane RNA/DNA-Isolierung für DNA-Viren (z. B. HBV), die schwieriger zu lysieren sind, erforderlich. Behandlung mit Proteinase K wird auch für die Isolierung von viraler RNA empfohlen, wenn viskose Proben (z. B. Sputumproben) verarbeitet werden müssen.
- Wird mit Stabilisierungslösung zur Lagerung von bis zu sechs Monaten bei -20 °C geliefert.
- Bei Lösung im Puffer keine Verringerung der Proteinase-Aktivität im Vergleich zur Auflösung in Wasser
- Die gefriergetrocknete Substanz wird in genau abgemessenen Ampullen geliefert, denen Pufferlösung hinzugefügt wird, um die 20-mg/ml-Stammlösung vorzubereiten.
- Eignet sich für den Einsatz mit dem NucleoSpin™ RNA Virus F Kit und anderen NucleoSpin™ und NucleoBond™ Kits sowie für die meisten anderen Anwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 20 mg/mL |
| Farbe | Weiß |
| Komponenten | Pufferlösung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Virale RNA- und DNA-Isolierung, einschließlich: HCV, HBV, HAV, HIV, HSV, HPV, VZV, EBV, Parvovirus B19, H5N1 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | NucleoSpin™ und NucleoBond™ Kits |
| Lagerungspuffer | 8 ml Proteinasepuffer PB |
| Verpackung | Fläschchen |
| Inhalt und Lagerung | Proteinase und Puffer, separat: Raumtemperatur (18 bis 25 °C) für mindestens 1 Jahr Fertige Stammlösung: −20 °C für bis zu 6 Monate |
| Quelle | Engyodontium album |
| Menge | 100 mg (2 x 50 mg) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.