Learn More
Macherey-Nagel™ Assay zur Proteinquantifizierung
NucleoSpin™ miRNA eignet sich für die parallele Isolierung kleiner RNA, großer RNA und Proteinen.
34.50 € - 98.10 €
Spezifikation
Konzentration | 10 bis 20000 ng/μl |
---|---|
Nachweisbare Analyten | Protein |
Immunassay-Kit-Format | Puffer- und Reagenzsatz |
Produkttyp | Assay zur Proteinquantifizierung |
Probentyp | Protein |
Produktcode | Marke | Assay | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Assay | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12779650
|
Macherey-Nagel™
740967.250 |
250 |
98.10 €
250 Reaktionen |
Verfügbar ab: 09-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11922362
|
Macherey-Nagel™
740967.50 |
50 |
34.50 €
50 Reaktionen |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
NucleoSpin™ miRNA eignet sich für die parallele Isolierung kleiner RNA, großer RNA und Proteinen.Überlegene Selektivität – Aufreinigung von RNA fraktioniert nach Größe
Isolierung nur kleiner RNA (18 bis 200 Basen) Isolierung kleiner RNA (18 bis 200 Basen) und großer RNA (>200 Basen) in zwei Fraktionen Isolierung der Gesamt-RNA (klein und groß in einer Fraktion)
Zusätzliche Isolierung des Gesamtproteins
Denaturiertes Protein, gebrauchsfertig für die Analyse in SDS-PAGE und Western Blot.
Hervorragende RNA-Rückgewinnung - auch ohne Phenol/Chloroform
Lyse mit chaotropischem Verfahren mit saltSpin-Säule
Praktische Handhabung - komplette Ausrüstung im Lieferumfang enthalten
NucleoSpin Filter – effiziente Probenhomogenisierung NucleoSpin Proteinentfernungssäulen – höchste Reinheit der kleinen RNArDNase – hocheffiziente On-Column-Verdauung genomischer DNA bei RT
- Silika-Membran-Technologie
- Format: Minispin-Säulen
- Probengröße: <107 cultured cells, <30mg human/tissue; <50mg plant tissue, <150μL reaction mixture
- Fragment size, small RNA: 18 to 200 bases
- Fragment size, large RNA: >200 Basen
- Typische Ausbeute: 10μg kleine RNA; 95 μg große RNA aus 107 HeLa-Zellen
- Bindungsvermögen: 200 μ g
- Elutionsvolumen, 30 μl bis 100 μl
- Vorbereitungszeit: <45min (6 preps human/animal tissue, small and large RNA); <35min (6 preps human/animal tissue, small RNA only)
- Small RNA (18 to 200 bases)
- Large RNA (>200 Basen)
- Gesamt-RNA (kleine und große RNA in einer Fraktion), isolieren Sie Ihre Gesamtproteinfraktion Für die Aufreinigung kleiner und großer RNA und Gesamt-RNA und Isolierung der Gesamtproteinfraktion.
Spezifikation
10 bis 20000 ng/μl | |
Puffer- und Reagenzsatz | |
Protein | |
Kleine und große RNA- und Gesamt-RNA-Aufreinigung | |
Je 1 | |
40 min |
Protein | |
Assay zur Proteinquantifizierung | |
107 | |
Chaotropes Salz | |
40 min |